Print…
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,9-Nonanedioldimethacrylate, 1,9-Nonanediol Dimethacrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
N1089-25G N1089-500G
TCIAN1089-25GEA 23 EUR
TCIAN1089-25G TCIAN1089-500G
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate
Fórmula: C₁₇H₂₈O₄
Número MDL : MFCD00080593
Número CAS: 65833-30-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %