Print…
Diamond nanopartículas 3% dispersão em etilenoglicol (Amine-modified) (<10 nm)
Fornecedor: TCI
Perigo
N1083-5G N1083-25G
TCIAN1083-5GEA 93 EUR
TCIAN1083-5G TCIAN1083-25G
Diamond nanopartículas 3% dispersão em etilenoglicol (Amine-modified) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Número MDL : MFCD00211867
Número CAS: 7782-40-3
Encomendar
Appearance Light gray to Brown to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration 2.5 to 3.4 %
Water max. 1.0 %
Mean particle diameter max. 10 nm