Print…
Diamond nanopartículas 5% dispersão em água (<10 nm)
Fornecedor: TCI
N1082-5G N1082-25G
TCIAN1082-5GEA 67 EUR
TCIAN1082-5G TCIAN1082-25G
Diamond nanopartículas 5% dispersão em água (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Número MDL : MFCD00211867
Número CAS: 7782-40-3
EINECS: 231-953-2
Merck Index: 14,02987
Encomendar
Appearance Light gray to Brown to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration 4.5 to 5.4 %