Print…
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N1071-1G N1071-5G
TCIAN1071-1GEA 47 EUR
TCIAN1071-1G TCIAN1071-5G
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Fórmula: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Número MDL : MFCD20260329
Número CAS: 151391-00-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C