1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
N1069-1G
N1069-5G
TCIAN1069-1GEA
104
EUR
TCIAN1069-1G
TCIAN1069-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Fórmula:
C₉H₉NO₅ |
Número MDL :
MFCD08274663 Número CAS: 159873-64-0 |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |