Print…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
N1041-5G N1041-25G N1041-100G
TCIAN1041-5GEA 58 EUR
TCIAN1041-5G TCIAN1041-25G TCIAN1041-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Fórmula: C₇H₅F₉O
Peso Molecular: 276.10 g/mol
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00236085
Número CAS: 81190-28-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eb9b981061d21a6ddcaca9915f352354f505fb0&vid=1eb9b981061d21a6ddcaca9915f352354f505fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %