Print…
3-Buten-2-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M87509-100ML M87509-500ML
SIALM87509-100MLEA 72.9 EUR
SIALM87509-100ML SIALM87509-500ML
3-Buten-2-one, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 81,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –7 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008777
Número CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM