Print…
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
N1037-1G N1037-5G
TCIAN1037-1GEA 27 EUR
TCIAN1037-1G TCIAN1037-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Número MDL : MFCD04039246
Número CAS: 320-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7be366b4d7ea302d9236e2b88709710ce83cbaf5&vid=7be366b4d7ea302d9236e2b88709710ce83cbaf5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C