Print…
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [NH2Me2][{RuCl((R)-segphos®)}2(mu-Cl)3]
N1021-200MG N1021-1G
TCIAN1021-200MGEA 36 EUR
TCIAN1021-200MG TCIAN1021-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Fórmula: C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂
Peso Molecular: 1646.65 g/mol
Número MDL : MFCD09753037
Número CAS: 346457-41-8
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test