Print…
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(μ-Cl)3]
N1020-200MG N1020-1G
TCIAN1020-200MGEA 36 EUR
TCIAN1020-200MG TCIAN1020-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Fórmula: C₁₀₆H₁₀₄Cl₅NP₄Ru₂
Peso Molecular: 1895.29 g/mol
Número MDL : MFCD09753025
Número CAS: 944451-10-9
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test