Print…
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [NH2Me2][{RuCl((R)-tolbinap)}2(mu-Cl)3]
N1017-200MG N1017-1G
TCIAN1017-200MGEA 31 EUR
TCIAN1017-200MG TCIAN1017-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fórmula: C₉₈H₈₈Cl₅NP₄Ru₂
Peso Molecular: 1783.07 g/mol
Número MDL : MFCD09753034
Número CAS: 749935-02-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test