Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
[NH2Me2][{RuCl((S)-binap)}2(mu-Cl)3]
N1016-200MG
N1016-1G
TCIAN1016-200MGEA
32
EUR
TCIAN1016-200MG
TCIAN1016-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fórmula:
C₉₀H₇₂Cl₅NP₄Ru₂ Peso Molecular: 1670.86 g/mol |
Número MDL :
MFCD09753033 Número CAS: 199541-17-8 |
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
IR | to pass test |