Print…
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [NH2Me2][{RuCl((R)-binap)}2(mu-Cl)3]
N1015-200MG N1015-1G
TCIAN1015-200MGEA 31 EUR
TCIAN1015-200MG TCIAN1015-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fórmula: C₉₀H₇₂Cl₅NP₄Ru₂
Peso Molecular: 1670.86 g/mol
Número MDL : MFCD09753033
Número CAS: 199684-47-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test