Print…
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
N1014-5G N1014-25G
TCIAN1014-5GEA 78 EUR
TCIAN1014-5G TCIAN1014-25G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₉F₉O₂
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00236094
Número CAS: 1799-84-4
EINECS: 217-287-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %