Print…
9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N1012-1G N1012-5G
TCIAN1012-1GEA 101 EUR
TCIAN1012-1G TCIAN1012-5G
9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(1-Naphthyl)carbazole
Fórmula: C₂₂H₁₅N
Número MDL : MFCD26127424
Número CAS: 22034-43-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C