9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
N0994-1G
N0994-5G
TCIAN0994-1GEA
67
EUR
TCIAN0994-1G
TCIAN0994-5G
9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-(1-Naphthyl)anthracene
Fórmula:
C₂₄H₁₆ Peso Molecular: 304.39 g/mol |
Número MDL :
MFCD19689379 Número CAS: 7424-70-6 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 166.0 deg-C |