Print…
9-Nitroanthracene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0987-1G N0987-5G
TCIAN0987-1GEA 42 EUR
TCIAN0987-1G TCIAN0987-5G
9-Nitroanthracene ≥90.0% (por GC)
9-Nitroanthracene
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 275°C
Número MDL : MFCD00001248
Número CAS: 602-60-8
EINECS: 210-021-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f37c1bef6b7d970ac946b08962bb6b67c5c3c599&vid=f37c1bef6b7d970ac946b08962bb6b67c5c3c599&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C