Print…
Nelfinavir mesylate hydrate ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: AG 1341
N0986-25MG N0986-100MG
TCIAN0986-25MGEA 163 EUR
TCIAN0986-25MG TCIAN0986-100MG
Nelfinavir mesylate hydrate ≥97.0% (por HPLC)
Nelfinavir mesylate hydrate
Fórmula: C₃₂H₄₅N₃O₄S·CH₄O₃S·xH₂O
Peso Molecular: 663.89 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00931436
Número CAS: 159989-65-8
Merck Index: 14,06443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc05f7d807ef3a8cecf42ab65ffa1a095a765140&vid=1ab401671b7442f7c926bb47a5fd7e4eae59c757&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -109 to -113 deg (C=1, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 8.0 %