Print…
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0979-5G N0979-25G
TCIAN0979-5GEA 24 EUR
TCIAN0979-5G TCIAN0979-25G
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
5-Norbornene-2-methanol
Fórmula: C₈H₁₂O
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00167571
Número CAS: 95-12-5
EINECS: 202-392-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&vid=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)