Print…
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(4-Nitrophenyl)piperidin-2-one
N0975-1G N0975-5G
TCIAN0975-1GEA 38 EUR
TCIAN0975-1G TCIAN0975-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (por GC)
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso Molecular: 220.23 g/mol
Número MDL : MFCD04037154
Número CAS: 38560-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&vid=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C