Print…
4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0967-1G N0967-5G
TCIAN0967-1GEA 96 EUR
TCIAN0967-1G TCIAN0967-5G
4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉NO₃
Número MDL : MFCD06200931
Número CAS: 98648-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2988faebb4d8be62ee6dd92fb0d900ab5e626d4e&vid=2988faebb4d8be62ee6dd92fb0d900ab5e626d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C