Print…
Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nonyl Aldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxynonane
N0956-5ML N0956-25ML
TCIAN0956-5MLEA 29 EUR
TCIAN0956-5ML TCIAN0956-25ML
Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Nonanal diethyl acetal
Fórmula: C₁₃H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 66°C
Número MDL : MFCD00672806
Número CAS: 54815-13-3
EINECS: 259-360-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de22c199103b62e678bdf6e2748b20bbfb09fb08&vid=de22c199103b62e678bdf6e2748b20bbfb09fb08&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %