Print…

Naphthacene ≥98.0% (por HPLC), purificado por sublimação

Fornecedor: TCI
Atenção

N0951-200MG N0951-1G
TCIAN0951-200MGEA 65 EUR
TCIAN0951-200MG TCIAN0951-1G
Naphthacene ≥98.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Naphthacene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de Fusão: 357°C
Número MDL : MFCD00003702
Número CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 14,06369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5d82a96436cfea8ab3814f20148479195419b63&vid=b24d1bd6a0283e871df64b9d6f154740ad8e6955&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR