Print…
7-Nitro-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0945-1G N0945-5G
TCIAN0945-1GEA 27 EUR
TCIAN0945-1G TCIAN0945-5G
7-Nitro-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
7-Nitro-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Número MDL : MFCD00019661
Número CAS: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&vid=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C