Print…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
N0944-1G N0944-5G
TCIAN0944-1GEA 29 EUR
TCIAN0944-1G TCIAN0944-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.17 g/mol
Número MDL : MFCD00126834
Número CAS: 16642-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&vid=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C