Print…
N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(4-Nitrobenzamido)propionic Acid
N0942-5G N0942-25G
TCIAN0942-5GEA 24 EUR
TCIAN0942-5G TCIAN0942-25G
N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(4-Nitrobenzoyl)-beta-alanine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₅
Peso Molecular: 238.20 g/mol
Número MDL : MFCD00009794
Número CAS: 59642-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0a34b190571c42aa5cb22216cd8826fc3fc4f96&vid=f0a34b190571c42aa5cb22216cd8826fc3fc4f96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C