Print…
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0940-5G N0940-25G
TCIAN0940-5GEA 43 EUR
TCIAN0940-5G TCIAN0940-25G
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₃NO₄S
Número MDL : MFCD00159552
Número CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&vid=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C