Print…
3-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0937-1G N0937-5G
TCIAN0937-1GEA 27 EUR
TCIAN0937-1G TCIAN0937-5G
3-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
3-Nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Número MDL : MFCD00159621
Número CAS: 26621-44-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&vid=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C