Print…
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Naphthaleneditriflate
N0934-1G N0934-5G
TCIAN0934-1GEA 89 EUR
TCIAN0934-1G TCIAN0934-5G
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Fórmula: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 152873-78-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %