Print…
5-Nitropicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
N0930-1G N0930-5G
TCIAN0930-1GEA 64 EUR
TCIAN0930-1G TCIAN0930-5G
5-Nitropicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Nitropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Número MDL : MFCD04114182
Número CAS: 30651-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91359c99cc8d11f59488621477e8a1cbdc58d384&vid=91359c99cc8d11f59488621477e8a1cbdc58d384&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %