Print…
α-Ácido linoleico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
62170-10ML-F 62170-50ML-F
SIAL62170-10ML-FEA 201 EUR
SIAL62170-10ML-F SIAL62170-50ML-F
α-Ácido linoleico, Sigma-Aldrich®
α-Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 443 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065720
Número CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530