Print…
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile, 5-Norbornene-2-carbonitrile, 5-Cyanobicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Cyano-2-norbornene
N0897-25G N0897-5G
TCIAN0897-25GEA 170 EUR
TCIAN0897-25G TCIAN0897-5G
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₉N
Peso Molecular: 119.17 g/mol
Ponto de Fusão: 10°C
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00167563
Número CAS: 95-11-4
EINECS: 202-391-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)