Print…
Nimodipine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
N0896-1G N0896-5G
TCIAN0896-1GEA 62 EUR
TCIAN0896-1G TCIAN0896-5G
Nimodipine ≥98.0% (por HPLC)
Nimodipine
Fórmula: C₂₁H₂₆N₂O₇
Número MDL : MFCD00153848
Número CAS: 66085-59-4
EINECS: 266-127-0
Merck Index: 14,06551
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.55 to 6.80 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C