Print…
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Norbornene-2-yl acetate, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl Acetate, Acetic Acid Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl Ester, Acetic Acid 5-Norbornen-2-yl Ester
N0895-100G N0895-25G
TCIAN0895-100GEA 236 EUR
TCIAN0895-100G TCIAN0895-25G
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (por GC)
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture)
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Ponto de ebulição: 73°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00167565
Número CAS: 6143-29-9
EINECS: 228-144-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)