Print…
2-Nitroimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
N0891-1G N0891-5G
TCIAN0891-1GEA 145 EUR
TCIAN0891-1G TCIAN0891-5G
2-Nitroimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Nitroimidazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 288°C
Número MDL : MFCD00005185
Número CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7989383f8eec457d182d79d78b4f18359ca33e80&vid=7989383f8eec457d182d79d78b4f18359ca33e80&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %