Print…
Naphthol AS-BI-β-D-Glucuronide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
N0882-100MG N0882-25MG
TCIAN0882-100MGEA 228 EUR
TCIAN0882-100MG TCIAN0882-25MG
Naphthol AS-BI-β-D-Glucuronide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
Naphthol AS-BI-beta-D-Glucuronide
Fórmula: C₂₄H₂₂BrNO₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067162
Número CAS: 37-87-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test