Print…
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-D-Phe(4-NO2)-OH.H2O, H-D-Phe(4-NO2)-OH·H2O, (2R)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
N0849-1G N0849-5G
TCIAN0849-1GEA 25 EUR
TCIAN0849-1G TCIAN0849-5G
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₄·H₂O
Número MDL : MFCD00150962
Número CAS: 56613-61-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)
Water max. 10.0 %