Print…
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Naphthyl Triflate, 2-Naphthyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 2-Naphthyl Ester
N0845-1G N0845-5G
TCIAN0845-1GEA 42 EUR
TCIAN0845-1G TCIAN0845-5G
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₁H₇F₃O₃S
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Fusão: 32°C
Número MDL : MFCD00192341
Número CAS: 3857-83-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %