Print…
Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
N0844-25G N0844-5G
TCIAN0844-25GEA 279 EUR
TCIAN0844-25G TCIAN0844-5G
Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Nortropinone hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 204°C
Número MDL : MFCD03613582
Número CAS: 25602-68-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %