Print…
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0820-25G N0820-5G
TCIAN0820-25GEA 105 EUR
TCIAN0820-25G TCIAN0820-5G
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde
Fórmula: C₁₁H₇NO₄
Número MDL : MFCD00124191
Número CAS: 7147-77-5
EINECS: 230-459-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C