Print…
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0788-25G N0788-5G
TCIAN0788-25GEA 152 EUR
TCIAN0788-25G TCIAN0788-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(2-Naphthyl)ethanol
Fórmula: C₁₂H₁₂O
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00004111
Número CAS: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C