Print…
2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0787-25G N0787-5G
TCIAN0787-25GEA 175 EUR
TCIAN0787-25G TCIAN0787-5G
2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-(2-Nitrovinyl)thiophene
Fórmula: C₆H₅NO₂S
Número MDL : MFCD00069434
Número CAS: 874-84-0
EINECS: 212-867-4
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C