Print…
Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylpropane-1,3-diyl bis(2-methylacrylate), 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Dimethacrylate, 1,3-Bis(methacryloyloxy)-2,2-dimethylpropane
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N0780-25G N0780-500G
TCIAN0780-25GEA 16 EUR
TCIAN0780-25G TCIAN0780-500G
Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Neopentyl glycol dimethacrylate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₄
Número MDL : MFCD00048120
Número CAS: 1985-51-9
EINECS: 217-856-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %