Print…
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (por RMN) (contains Monoanhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0770-25G N0770-250G
TCIAN0770-25GEA 66 EUR
TCIAN0770-25G TCIAN0770-250G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (por RMN) (contains Monoanhydride)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004012
Número CAS: 128-97-2
EINECS: 204-924-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (NMR) min. 60.0 w/w%