Print…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
N0755-1G N0755-5G
TCIAN0755-1GEA 62 EUR
TCIAN0755-1G TCIAN0755-5G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₄H₄O₆
Número MDL : MFCD00006915
Número CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%