Print…
2,3-Norbornanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0753-25G N0753-5G
TCIAN0753-25GEA 133 EUR
TCIAN0753-25G TCIAN0753-5G
2,3-Norbornanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Norbornanedicarboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00520577
Número CAS: 1724-08-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency