Print…
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(nonafluoro-1-butanesulphonyl)amine Potassium Salt, Nonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Bisnonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Potassium Nonafluoro-1-butanesulphonimidate
N0712-1G N0712-5G
TCIAN0712-1GEA 48 EUR
TCIAN0712-1G TCIAN0712-5G
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate
Fórmula: C₈HF₁₈NO₄S₂
Número MDL : MFCD06200794
Número CAS: 129135-87-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency