Print…
Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Nitroisophthalic Acid Monoethyl Ester
N0676-25G N0676-500G
TCIAN0676-25GEA 30 EUR
TCIAN0676-25G TCIAN0676-500G
Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Monoethyl-5-nitroisophthalate
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Número MDL : MFCD00130051
Número CAS: 22871-55-2
EINECS: 245-273-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %