Print…
Nicotinamide-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0669-25G N0669-5G
TCIAN0669-25GEA 319 EUR
TCIAN0669-25G TCIAN0669-5G
Nicotinamide-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Nicotinamide-N-oxide
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00006202
Número CAS: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity