Print…
α-Ácido linoleico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 222 EUR
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
α-Ácido linoleico 99%
α-Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 230…232 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065720
Número CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %